Learn More
Abnova™ Human NCOA3 Partial ORF (NP_006525, 251 a.a. - 360 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_006525 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 8202 |
Peso molecular | 37.84kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16178295
|
Abnova™
H00008202-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16168295
|
Abnova™
H00008202-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene is a nuclear receptor coactivator that interacts with nuclear hormone receptors to enhance their transcriptional activator functions. The encoded protein has histone acetyltransferase activity and recruits p300/CBP-associated factor and CREB binding protein as part of a multisubunit coactivation complex. This protein is initially found in the cytoplasm but is translocated into the nucleus upon phosphorylation. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. In addition, a polymorphic repeat region is found in the C-terminus of the encoded protein. [provided by RefSeq]
Sequence: RRITTGERTFPSNPESFITRHDLSGKVVNIDTNSLRSSMRPGFEDIIRRCIQRFFSLNDGQSWSQKRHYQEAYLNGHAETPVYRFSLADGTIVTAQTKSKLFRNPVTNDREspecificaciones
NP_006525 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.84kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ACTR/AIB-1/AIB1/CAGH16/CTG26/KAT13B/MGC141848/RAC3/SRC3/TNRC14/TNRC16/TRAM-1/bHLHe42/pCIP | |
NCOA3 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
8202 | |
NCOA3 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
RRITTGERTFPSNPESFITRHDLSGKVVNIDTNSLRSSMRPGFEDIIRRCIQRFFSLNDGQSWSQKRHYQEAYLNGHAETPVYRFSLADGTIVTAQTKSKLFRNPVTNDR | |
RUO | |
NCOA3 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |