Learn More
Abnova™ Human NCOA1 Partial ORF (NP_003734, 284 a.a. - 393 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_003734 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 8648 |
Peso molecular | 37.84kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16118955
|
Abnova™
H00008648-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16108955
|
Abnova™
H00008648-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene acts as a transcriptional coactivator for steroid and nuclear hormone receptors. It is a member of the p160/steroid receptor coactivator (SRC) family and like other family members has histone acetyltransferase activity and contains a nuclear localization signal, as well as bHLH and PAS domains. The product of this gene binds nuclear receptors directly and stimulates the transcriptional activities in a hormone-dependent fashion. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified. [provided by RefSeq]
Sequence: GRTGWEDLVRKCIYAFFQPQGREPSYARQLFQEVMTRGTASSPSYRFILNDGTMLSAHTKCKLCYPQSPDMQPFIMGIHIIDREHSGLSPQDDTNSGMSIPRVNPSVNPSEspecificaciones
NP_003734 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.84kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
F-SRC-1/KAT13A/MGC129719/MGC129720/NCoA-1/RIP160/SRC-1/SRC1/bHLHe42/bHLHe74 | |
NCOA1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
8648 | |
NCOA1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
GRTGWEDLVRKCIYAFFQPQGREPSYARQLFQEVMTRGTASSPSYRFILNDGTMLSAHTKCKLCYPQSPDMQPFIMGIHIIDREHSGLSPQDDTNSGMSIPRVNPSVNPS | |
RUO | |
NCOA1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |