Learn More
Abnova™ Human MYOM3 Partial ORF (NP_689585, 854 a.a. - 955 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00127294-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16101737
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: GPYFERPLQWKVTEDCQVQLTCKVTNTKKETRFQWFFQRAEMPDGQYDPETGTGLLCIEELSKKDKGIYRAMVSDDRGEDDTILDLTGDALDAIFTELGRIG
Especificaciones
Especificaciones
NP_689585
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.96kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
GPYFERPLQWKVTEDCQVQLTCKVTNTKKETRFQWFFQRAEMPDGQYDPETGTGLLCIEELSKKDKGIYRAMVSDDRGEDDTILDLTGDALDAIFTELGRIG
RUO
MYOM3
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
127294
MYOM3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ35961/MGC71483/RP11-293P20.1
MYOM3
Recombinant
wheat germ expression system