Learn More
Abnova™ Human MYOC Partial ORF (AAH29261, 36 a.a. - 135 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH29261 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 4653 |
Peso molecular | 36.63kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16168111
|
Abnova™
H00004653-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16178111
|
Abnova™
H00004653-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
MYOC encodes the protein myocilin, which is believed to have a role in cytoskeletal function. MYOC is expressed in many occular tissues, including the trabecular meshwork, and was revealed to be the trabecular meshwork glucocorticoid-inducible response protein (TIGR). The trabecular meshwork is a specialized eye tissue essential in regulating intraocular pressure, and mutations in MYOC have been identified as the cause of hereditary juvenile-onset open-angle glaucoma. [provided by RefSeq]
Sequence: QLRKANDQSGRCQYTFSVASPNESSCPEQSQAMSVIHNLQRDSSTQRLDLEATKARLSSLESLLHQLTLDQAARPQETQEGLQRELGTLRRERDQLETQTEspecificaciones
AAH29261 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.63kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
GLC1A/GPOA/JOAG/JOAG1/TIGR/myocilin | |
MYOC | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
4653 | |
MYOC (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
QLRKANDQSGRCQYTFSVASPNESSCPEQSQAMSVIHNLQRDSSTQRLDLEATKARLSSLESLLHQLTLDQAARPQETQEGLQRELGTLRRERDQLETQT | |
RUO | |
MYOC | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |