Learn More
Abnova™ Human MYO6 Partial ORF (NP_004990.2, 1188 a.a. - 1285 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_004990.2 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 4646 |
Peso molecular | 36.52kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16191605
|
Abnova™
H00004646-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16181605
|
Abnova™
H00004646-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a protein involved intracellular vesicle and organelle transport, especially in the hair cell of the inner ear. Mutations in this gene have been found in patients with non-syndromic autosomal dominant and recessive hearing loss. [provided by RefSeq]
Sequence: KKKGWWYAHFDGPWIARQMELHPDKPPILLVAGKDDMEMCELNLEETGLTRKRGAEILPRQFEEIWERCGGIQYLQNAIESRQARPTYATAMLQSLLKEspecificaciones
NP_004990.2 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.52kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
DFNA22/DFNB37/KIAA0389 | |
MYO6 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
4646 | |
MYO6 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
KKKGWWYAHFDGPWIARQMELHPDKPPILLVAGKDDMEMCELNLEETGLTRKRGAEILPRQFEEIWERCGGIQYLQNAIESRQARPTYATAMLQSLLK | |
RUO | |
MYO6 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |