Learn More
Abnova™ Human MYL3 Partial ORF (NP_000249.1, 34 a.a. - 106 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_000249.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 4634
Peso molecular 33.77kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16101585
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00004634-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
16191575
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00004634-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
MYL3 encodes myosin light chain 3, an alkali light chain also referred to in the literature as both the ventricular isoform and the slow skeletal muscle isoform. Mutations in MYL3 have been identified as a cause of mid-left ventricular chamber type hypertrophic cardiomyopathy. [provided by RefSeq]
Sequence: EVEFDASKIKIEFTPEQIEEFKEAFMLFDRTPKCEMKITYGQCGDVLRALGQNPTQAEVLRVLGKPRQEELNT
Especificaciones
Especificaciones
NP_000249.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
33.77kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CMH8/MLC1SB/MLC1V/VLC1
MYL3
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
4634
MYL3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
EVEFDASKIKIEFTPEQIEEFKEAFMLFDRTPKCEMKITYGQCGDVLRALGQNPTQAEVLRVLGKPRQEELNT
RUO
MYL3