missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human MXD1 Full-length ORF (NP_002348.1, 1 a.a. - 221 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_002348.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 4084
Peso molecular 51.7kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16107511
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00004084-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16197501
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00004084-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

MAX dimerization protein belongs to a subfamily of MAX-interacting proteins. This protein competes with MYC for binding to MAX to form a sequence-specific DNA-binding complex, acts as a transcriptional repressor (while MYC appears to function as an activator) and is a candidate tumor suppressor. [provided by RefSeq]

Sequence: MAAAVRMNIQMLLEAADYLERREREAEHGYASMLPYNNKDRDALKRRNKSKKNNSSSRSTHNEMEKNRRAHLRLCLEKLKGLVPLGPESSRHTTLSLLTKAKLHIKKLEDCDRKAVHQIDQLQREQRHLKRQLEKLGIERIRMDSIGSTVSSERSDSDREEIDVDVESTDYLTGDLDWSSSSVSDSDERGSMQSLGSDEGYSSTSIKRIKLQDSHKACLGL
Especificaciones

Especificaciones

NP_002348.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
51.7kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MAAAVRMNIQMLLEAADYLERREREAEHGYASMLPYNNKDRDALKRRNKSKKNNSSSRSTHNEMEKNRRAHLRLCLEKLKGLVPLGPESSRHTTLSLLTKAKLHIKKLEDCDRKAVHQIDQLQREQRHLKRQLEKLGIERIRMDSIGSTVSSERSDSDREEIDVDVESTDYLTGDLDWSSSSVSDSDERGSMQSLGSDEGYSSTSIKRIKLQDSHKACLGL
RUO
MXD1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
4084
MXD1 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MAD/MAD1/MGC104659
MXD1
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications