Learn More
Abnova™ Human MVK Partial ORF (AAH16140, 297 a.a. - 396 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH16140 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 4598 |
Peso molecular | 36.74kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16118041
|
Abnova™
H00004598-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16108041
|
Abnova™
H00004598-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes the peroxisomal enzyme mevalonate kinase. Mevalonate is a key intermediate, and mevalonate kinase a key early enzyme, in isoprenoid and sterol synthesis. Mevalonate kinase deficiency caused by mutation of this gene results in mevalonic aciduria, a disease characterized psychomotor retardation, failure to thrive, hepatosplenomegaly, anemia and recurrent febrile crises. Defects in this gene also cause hyperimmunoglobulinaemia D and periodic fever syndrome, a disorder characterized by recurrent episodes of fever associated with lymphadenopathy, arthralgia, gastrointestinal dismay and skin rash. Two transcript variants that encode the same protein have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: LIDMNQHHLNALGVGHASLDQLCQVTRARGLHSKLTGAGGGGCGITLLKPGLEQPEVEATKQALTSCGFDCLETSIGAPGVSIHSATSLDSRVQQALDGLEspecificaciones
AAH16140 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FLJ96772/LRBP/MK/MVLK | |
MVK | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
4598 | |
MVK (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
LIDMNQHHLNALGVGHASLDQLCQVTRARGLHSKLTGAGGGGCGITLLKPGLEQPEVEATKQALTSCGFDCLETSIGAPGVSIHSATSLDSRVQQALDGL | |
RUO | |
MVK | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |