missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACROBiosystems Human Mucin-1 / MUC-1 Protein, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin

low endotoxin

359.89€ - 2639.24€

Especificaciones

Número de acceso NP_001018016.1
Peso molecular 42.4 kDa
Fuente Human Mucin-1, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin (MU1-H5255) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 33 - Gly 167 (Accession # AAI20976).
Inmunógeno Ser 33 - Gly 167
Requisitos de almacenamiento -20°C
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16487889
Ver documentos Detalles de la promoción
ACROBiosystems
MU1-H5255-1MG
1 mg
2639.24€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16477889
Ver documentos Detalles de la promoción
ACROBiosystems
MU1-H5255-100UG
100 μg
359.89€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Mucin-1 (MUC1) is also known as Tumor-associated epithelial membrane antigen (EMA), Polymorphic epithelial mucin (PEM), Peanut-reactive urinary mucin (PUM), PEMT, Krebs von den Lungen-6 (KL-6), CD antigen CD227, Episialin, H23AG. MUC1 is a glycoprotein with extensive O-linked glycosylation of its extracellular domain. Mucins line the apical surface of epithelial cells in the lungs, stomach, intestines, eyes and several other organs. Mucins protect the body from infection by pathogen binding to oligosaccharides in the extracellular domain, preventing the pathogen from reaching the cell surface. Except protective function by binding to pathogens, MUC1 also functions in a cell signaling capacity. Overexpression of MUC1 is often associated with colon, breast, ovarian, lung and pancreatic cancers.

This protein carries a llama IgG2b Fc tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 42.4 kDa. The protein migrates as 50-70 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Especificaciones

Especificaciones

NP_001018016.1
Human Mucin-1, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin (MU1-H5255) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 33 - Gly 167 (Accession # AAI20976).
-20°C
Mucin-1
Human
Tris with Glycine, Arginine and NaCl, pH7.5
HEK293
Bio-Markers and CD Antigens
42.4 kDa
Ser 33 - Gly 167
Mucin 1,MUC1,CD227,EMA,H23AG,KL-6,MAM6,MUC-1/SEC,MUC-1/X,MUC1/ZD,PEM,PEMT,PUM,CA 15-3,Episialin
Unconjugated
Llama IgG Fc Tag
Less than 0.01 EU / μg by the LAL method.
Powder
>90% as determined by SDS-PAGE
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications