missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ACROBiosystems Human Mucin-1 / MUC-1 (116-173) Protein, Fc Tag
423.38€ - 3108.82€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002447.4 |
---|---|
Peso molecular | 32.7 kDa |
Fuente | Human Mucin-1 (116-173), Fc Tag (MU1-H5256) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 116 - Gly 173 (Accession # P15941-8). |
Inmunógeno | Ser 116 - Gly 173 |
Requisitos de almacenamiento | -20°C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17186511
|
ACROBiosystems
MU1-H5256-1MG |
1 mg |
3108.82€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17176511
|
ACROBiosystems
MU1-H5256-100UG |
100 μg |
423.38€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Membrane mucins have several functions in epithelial cells including cytoprotection, extravasation during metastases, maintenance of luminal structure, and signal transduction. MUC17, contains an extended, repetitive extracellular glycosylation domain and a carboxyl terminus with two EGF-like domains, a SEA module domain, a transmembrane domain, and a cytoplasmic domain with potential serine and tyrosine phosphorylation sites. Interacts via its C-terminus with PDZK1 and this interaction appears important for proper localization. Probably plays a role in maintaining homeostasis on mucosal surfaces.
This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 32.7 kDa. The protein migrates as 40-45 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.Especificaciones
NP_002447.4 | |
Human Mucin-1 (116-173), Fc Tag (MU1-H5256) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 116 - Gly 173 (Accession # P15941-8). | |
-20°C | |
Mucin-1 | |
Human | |
PBS, pH7.4 | |
HEK293 | |
Bio-Markers and CD Antigens |
32.7 kDa | |
Ser 116 - Gly 173 | |
Mucin 1,MUC1,CD227,EMA,H23AG,KL-6,MAM6,MUC-1/SEC,MUC-1/X,MUC1/ZD,PEM,PEMT,PUM,CA 15-3,Episialin | |
Unconjugated | |
Fc Tag | |
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method. | |
Powder | |
>95% as determined by SDS-PAGE |