missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human MUC7 Partial ORF (NP_689504, 36 a.a. - 135 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_689504
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 4589
Peso molecular 36.74kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16181475
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00004589-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16171475
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00004589-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This gene encodes a small salivary mucin, which is thought to play a role in facilitating the clearance of bacteria in the oral cavity and to aid in mastication, speech, and swallowing. The central domain of this glycoprotein contains tandem repeats, each composed of 23 amino acids. The most common allele contains 6 repeats, and some alleles may be associated with susceptibility to asthma. Alternatively spliced transcript variants with different 5' UTR, but encoding the same protein, have been found for this gene

Sequence: HQSPKSHFELPHYPGLLAHQKPFIRKSYKCLHKRCRPKLPPSPNNPPKFPNPHQPPKHPDKNSSVVNPTLVATTQIPSVTFPSASTKITTLPNVTFLPQN
Especificaciones

Especificaciones

NP_689504
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp686J03256/FLJ27047/MG2/MGC34772
MUC7
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
4589
MUC7 (Human) Recombinant Protein (Q01)
HQSPKSHFELPHYPGLLAHQKPFIRKSYKCLHKRCRPKLPPSPNNPPKFPNPHQPPKHPDKNSSVVNPTLVATTQIPSVTFPSASTKITTLPNVTFLPQN
RUO
MUC7
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications