Learn More
Abnova™ Human MTX2 Partial ORF (NP_001006636.1, 154 a.a. - 252 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001006636.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 10651
Peso molecular 36.63kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16112966
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00010651-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
16102966
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00010651-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
The protein encoded by this gene is highly similar to the metaxin 2 protein from mouse, which has been shown to interact with the mitochondrial membrane protein metaxin 1. Because of this similarity, it is thought that the encoded protein is peripherally associated with the cytosolic face of the outer mitochondrial membrane, and that it is involved in the import of proteins into the mitochondrion. Alternative splicing results in multiple transcript variants. A related pseudogene has been identified on chromosome 7. [provided by RefSeq]
Sequence: EVKRKMKAIGWGKKTLDQVLEDVDQCCQALSQRLGTQPYFFNKQPTELDALVFGHLYTILTTQLTNDELSEKVKNYSNLLAFCRRIEQHYFEDRGKGRL
Especificaciones
Especificaciones
NP_001006636.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC111067
MTX2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
10651
MTX2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
EVKRKMKAIGWGKKTLDQVLEDVDQCCQALSQRLGTQPYFFNKQPTELDALVFGHLYTILTTQLTNDELSEKVKNYSNLLAFCRRIEQHYFEDRGKGRL
RUO
MTX2