Learn More
Abnova™ Human MTL5 Partial ORF (NP_004914, 399 a.a. - 508 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_004914 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 9633 |
Peso molecular | 37.84kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16111086
|
Abnova™
H00009633-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16101086
|
Abnova™
H00009633-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Metallothionein proteins are highly conserved low-molecular-weight cysteine-rich proteins that are induced by and bind to heavy metal ions and have no enzymatic activity. They may play a central role in the regulation of cell growth and differentiation and are involved in spermatogenesis. This gene encodes a metallothionein-like protein which has been shown to be expressed differentially in mouse testis and ovary. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: GCKNYEESPERKTLMSMPNYMQTGGLEGSHYLPPTKFSGLPRFSHDRRPSSCISWEVVEATCACLLAQGEEAEKEHCSKCLAEQMILEEFGRCLSQILHTEFKSKGLKMEEspecificaciones
NP_004914 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.84kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CXCDC2/MTLT/TESMIN | |
MTL5 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
9633 | |
MTL5 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
GCKNYEESPERKTLMSMPNYMQTGGLEGSHYLPPTKFSGLPRFSHDRRPSSCISWEVVEATCACLLAQGEEAEKEHCSKCLAEQMILEEFGRCLSQILHTEFKSKGLKME | |
RUO | |
MTL5 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |