Learn More
Abnova™ Human MTHFD1L Partial ORF (NP_056255, 801 a.a. - 899 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_056255 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 25902 |
Peso molecular | 36.63kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16105206
|
Abnova™
H00025902-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16115206
|
Abnova™
H00025902-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
One-carbon substituted forms of tetrahydrofolate (THF) are involved in the de novo synthesis of purines and thymidylate and support cellular methylation reactions through the regeneration of methionine from homocysteine. MTHFD1L is an enzyme involved in THF synthesis in mitochondria (Christensen et al., 2005 [PubMed 15611115]).[supplied by OMIM]
Sequence: VFKTDTRAEIDLVCELAKRAGAFDAVPCYHWSVGGKGSVDLARAVREAASKRSRFQFLYDVQVPIVDKIRTIAQAVYGAKDIELSPEAQAKIDRYTQQGEspecificaciones
NP_056255 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.63kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
DKFZp586G1517/FLJ21145/FTHFSDC1/MTC1THFS/dJ292B18.2 | |
MTHFD1L | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
25902 | |
MTHFD1L (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
VFKTDTRAEIDLVCELAKRAGAFDAVPCYHWSVGGKGSVDLARAVREAASKRSRFQFLYDVQVPIVDKIRTIAQAVYGAKDIELSPEAQAKIDRYTQQG | |
RUO | |
MTHFD1L | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |