Learn More
Abnova™ Human MTERF Partial ORF (NP_008911, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_008911 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 7978 |
Peso molecular | 36.74kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16108105
|
Abnova™
H00007978-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16198095
|
Abnova™
H00007978-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a mitochondrial transcription termination factor. This protein participates in attenuating transcription from the mitochondrial genome; this attenuation allows higher levels of expression of 16S ribosomal RNA relative to the tRNA gene downstream. The product of this gene has three leucine zipper motifs bracketed by two basic domains that are all required for DNA binding. There is evidence that, for this protein, the zippers participate in intramolecular interactions that establish the three-dimensional structure required for DNA binding. [provided by RefSeq]
Sequence: MQSLSLGQTSISKGLNYLTIMAPGNLWHMRNNFLFGSRCWMTRFSAENIFKSVSFRLFGVKCHNTDSEPLKNEDLLKNLLTMGVDIDMARKRQPGVFHRMEspecificaciones
NP_008911 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
MGC131634 | |
MTERF | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
7978 | |
MTERF (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
MQSLSLGQTSISKGLNYLTIMAPGNLWHMRNNFLFGSRCWMTRFSAENIFKSVSFRLFGVKCHNTDSEPLKNEDLLKNLLTMGVDIDMARKRQPGVFHRM | |
RUO | |
MTERF | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |