Learn More
Abnova™ Human MT Partial ORF (NP_775738, 291 a.a. - 390 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_775738
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 27349
Peso molecular 36.74kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16115916
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00027349-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
16105916
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00027349-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
The protein encoded by this gene is found exclusively in the mitochondrion, where it catalyzes the transfer of a malonyl group from malonyl-CoA to the mitochondrial acyl carrier protein. The encoded protein may be part of a fatty acid synthase complex that is more like the type II prokaryotic and plastid complexes rather than the type I human cytosolic complex. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: KKPLVSVYSNVHAHRYRHPGHIHKLLAQQLVSPVKWEQTMHAIYERKKGRGFPQTFEVGPGRQLGAILKSCNMQAWKSYSAVDVLQTLEHVDLDPQEPPR
Especificaciones
Especificaciones
NP_775738
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FASN2C/MCT/MGC47838/MT/fabD
MCAT
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
27349
MT (Human) Recombinant Protein (Q01)
KKPLVSVYSNVHAHRYRHPGHIHKLLAQQLVSPVKWEQTMHAIYERKKGRGFPQTFEVGPGRQLGAILKSCNMQAWKSYSAVDVLQTLEHVDLDPQEPPR
RUO
MCAT