Learn More
Abnova™ Human MRAS Full-length ORF (NP_001078518.1, 1 a.a. - 208 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00022808-P01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16196602
  • 302.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío
19-10-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Sequence: MATSAVPSDNLPTYKLVVVGDGGVGKSALTIQFFQKIFVPDYDPTIEDSYLKHTEIDNQWAILDVLDTAGQEEFSAMREQYMRTGDGFLIVYSVTDKASFEHVDRFHQLILRVKDRESFPMILVANKVDLMHLRKITREQGKEMATKHNIPYIETSAKDPPLNVDKAFHDLVRVIRQQIPEKSQKKKKKTKWRGDRATGTHKLQCVIL
Especificaciones
Especificaciones
NP_001078518.1
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
50.2kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ42964|M-RAs|R-RAS3|RRAS3
MRAS
Yes
wheat germ expression system
Liquid
22808
MRAS (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MATSAVPSDNLPTYKLVVVGDGGVGKSALTIQFFQKIFVPDYDPTIEDSYLKHTEIDNQWAILDVLDTAGQEEFSAMREQYMRTGDGFLIVYSVTDKASFEHVDRFHQLILRVKDRESFPMILVANKVDLMHLRKITREQGKEMATKHNIPYIETSAKDPPLNVDKAFHDLVRVIRQQIPEKSQKKKKKTKWRGDRATGTHKLQCVIL
RUO
MRAS