Learn More
Abnova™ Human MRAS Full-length ORF (NP_001078518.1, 1 a.a. - 208 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001078518.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 22808
Peso molecular 50.2kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16106612
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00022808-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16196602
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00022808-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Members of the RAS superfamily of GTP-binding proteins, which includes MRAS, are membrane-anchored, intracellular signal transducers responsible for a variety of normal cellular functions. They are oncogenically activated in a significant fraction of tumors.[supplied by OMIM]
Sequence: MATSAVPSDNLPTYKLVVVGDGGVGKSALTIQFFQKIFVPDYDPTIEDSYLKHTEIDNQWAILDVLDTAGQEEFSAMREQYMRTGDGFLIVYSVTDKASFEHVDRFHQLILRVKDRESFPMILVANKVDLMHLRKITREQGKEMATKHNIPYIETSAKDPPLNVDKAFHDLVRVIRQQIPEKSQKKKKKTKWRGDRATGTHKLQCVIL
Especificaciones
Especificaciones
NP_001078518.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
50.2kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MATSAVPSDNLPTYKLVVVGDGGVGKSALTIQFFQKIFVPDYDPTIEDSYLKHTEIDNQWAILDVLDTAGQEEFSAMREQYMRTGDGFLIVYSVTDKASFEHVDRFHQLILRVKDRESFPMILVANKVDLMHLRKITREQGKEMATKHNIPYIETSAKDPPLNVDKAFHDLVRVIRQQIPEKSQKKKKKTKWRGDRATGTHKLQCVIL
RUO
MRAS
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
22808
MRAS (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ42964/M-RAs/R-RAS3/RRAS3
MRAS
Recombinant
wheat germ expression system