Learn More
Abnova™ Human MOV10L1 Partial ORF (NP_061868, 436 a.a. - 545 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_061868
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 54456
Peso molecular 37.84kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16117566
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00054456-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16107566
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00054456-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This gene is similar to a mouse gene that encodes a putative RNA helicase and shows testis-specific expression. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: FLIGRYLEVNVISGEESLIAAREPFSWKKLKSSQALTSAKTTVVVTAQKRNSRRQLPSFLPQYPIPDRLRKCVEQKIDILTFQPLLAELLNMSNYKEKFSTLLWLEEIYA
Especificaciones
Especificaciones
NP_061868
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DJ402G11.8/DKFZp434B0717/FLJ33421
MOV10L1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
54456
MOV10L1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
FLIGRYLEVNVISGEESLIAAREPFSWKKLKSSQALTSAKTTVVVTAQKRNSRRQLPSFLPQYPIPDRLRKCVEQKIDILTFQPLLAELLNMSNYKEKFSTLLWLEEIYA
RUO
MOV10L1