Learn More
Human/Mouse CD45R / B220 Rat, PE-Cy7, Clone: RA3-6B2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
98.45€ - 225.00€
Especificaciones
Antígeno Human/Mouse CD45R / B220
Clon RA3-6B2
Concentración 0.2mg/mL
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15951998
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB41-PE7-25UG
25 μg
98.45€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
15941998
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB41-PE7-100UG
100 μg
225.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
Human/Mouse CD45R / B220
0.2mg/mL
Monoclonal
Rat
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
19264
IgG2a κ
Protein A/G Purified
RA3-6B2
Flow Cytometry
PE-Cyanine7
RUO
NP_001255215
Ptprc
Primary
Store at 2-4°C.