Learn More
Human/Mouse CD45R / B220 Rat, PE-Cy5, Clone: RA3-6B2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB41-PE5-25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15931998
  • 78.55€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío
04-08-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Human/Mouse CD45R / B220
RA3-6B2
PE-Cyanine5
NP_001255215
Rat
Protein A/G Purified
RUO
Primary
19264
Flow Cytometry
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Ptprc
IgG2a kappa
25 μg
Store at 2-4°C.