Learn More
Human/Mouse CD45R / B220 Rat, Biotin, Clone: RA3-6B2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB41-B-25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15931988
  • 85.85€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
Human/Mouse CD45R / B220
Monoclonal
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Ptprc
Protein A/G Purified
RUO
19264
IgG2a κ
Flow Cytometry
RA3-6B2
Biotin
NP_001255215
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.