Learn More
Human/Mouse CD44 Rat, Qfluor 710, Clone: IM7, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
124.00€ - 263.00€
Especificaciones
Antígeno | Human/Mouse CD44 |
---|---|
Clon | IM7 |
Concentración | 0.5mg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15981938
|
EnquireBio
QAB39-QF710-25UG |
25 μg |
124.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15971938
|
EnquireBio
QAB39-QF710-100UG |
100 μg |
263.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Human/Mouse CD44 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1, pH7.2 | |
12505 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified |
IM7 | |
Flow Cytometry | |
Qfluor 710 | |
RUO | |
NP_001034239 | |
Cd44 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |