Learn More
Human/Mouse CD44 Rat, PE-Cy7, Clone: IM7, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
124.00€ - 263.00€
Especificaciones
Antígeno Human/Mouse CD44
Clon IM7
Concentración 0.5mg/mL
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15951938
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB39-PE7-25UG
25 μg
124.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
para ver el stock
15941938
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB39-PE7-100UG
100 μg
263.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
Human/Mouse CD44
0.5mg/mL
Monoclonal
Rat
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1, pH7.2
12505
IgG2b κ
Protein A/G Purified
IM7
Flow Cytometry
PE-Cyanine7
RUO
NP_001034239
Cd44
Primary
Store at 2-4°C.