Learn More
Human/Mouse CD44 Rat, PE-Cy5, Clone: IM7, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB39-PE5-25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15931938
  • 78.55€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío
25-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Human/Mouse CD44
IM7
PE-Cyanine5
NP_001034239
Rat
Protein A/G Purified
RUO
Primary
12505
Flow Cytometry
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1, pH7.2
Cd44
IgG2b kappa
25 μg
Store at 2-4°C.