Learn More
Human/Mouse CD11b Rat, Qfluor 710, Clone: M1/70, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
162.00€ - 263.00€
Especificaciones
Antígeno Human/Mouse CD11b
Clon M1/70
Concentración 0.2mg/mL
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15921688
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB22-QF710-25UG
25 μg
162.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
15911688
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB22-QF710-100UG
100 μg
263.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
Human/Mouse CD11b
0.2mg/mL
Monoclonal
Rat
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Primary
Store at 2-4°C.
M1/70
Flow Cytometry
Qfluor 710
RUO
IgG2b κ
Protein A/G Purified