Learn More
Human/Mouse CD11b Rat, PerCP-Cy5.5, Clone: M1/70, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB22-PCP55-25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15931678
  • 98.45€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
Human/Mouse CD11b
Monoclonal
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Protein A/G Purified
RUO
Store at 2-4°C.
Flow Cytometry
M1/70
PerCP-Cyanine5.5
Rat
25 μg
Primary
IgG2b κ