missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human/Mouse CD11b Rat, FITC, Clone: M1/70, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
85.85€ - 288.00€
Especificaciones
Antígeno | Human/Mouse CD11b |
---|---|
Clon | M1/70 |
Concentración | 0.2mg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15901678
|
EnquireBio
QAB22-F-25UG |
25 μg |
85.85€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15991668
|
EnquireBio
QAB22-F-100UG |
100 μg |
149.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15911678
|
EnquireBio
QAB22-F-500UG |
500 μg |
288.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Human/Mouse CD11b | |
0.2mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |
M1/70 | |
Flow Cytometry | |
FITC | |
RUO | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified |