Learn More
Human/Mouse CD11b Rat, APC, Clone: M1/70, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB22-APC-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15921668
  • 179.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío
09-09-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Human/Mouse CD11b
M1/70
APC
Rat
Protein A/G Purified
RUO
Primary
Flow Cytometry
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
IgG2b kappa
100 μg
Store at 2-4°C.