Learn More
Abnova™ Human MMRN2 Full-length ORF (AAH94744.1, 1 a.a. - 949 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso AAH94744.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 79812
Peso molecular 130.8kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16134503
View Documents Promotion Details
Abnova™
H00079812-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
View alternative products
Save Up to 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16124503
View Documents Promotion Details
Abnova™
H00079812-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
View alternative products
Save Up to 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Description
Description
Sequence: MILSLLFSLGGPLGWGLLGAWAQASSTSLSDLQSSRTPGVWKAEAEDTGKDPVGRNWCPYPMSKLVTLLALCKTEKFLIHSQQPCPQGAPDCQKVKVMYRMAHKPVYQVKQKVLTSLAWRCCPGYTGPNCEHHDSMAIPEPADPGDSHQEPQDGPVSFKPGHLAAVINEVEVQQEQQEHLLGDLQNDVHRVADSLPGLWKALPGNLTAAVMEANQTGHEFPDRSLEQVLLPHVDTFLQVHFSPIWRSFNQSLHSLTQAIRNLSLDVEANRQAISRVQDSAVARADFQELGAKFEAKVQENTQRVGQLRQDVEDRLHAQHFTLHRSISELQADVDTKLKRLHKAQEAPGTNGSLVLATPGAGARPEPDSLQARLGQLQRNLSELHMTTARREEELQYTLEDMRATLTRHVDEIKELYSESDETFDQISKVERQVEELQVNHTALRELRVILMEKSLIMEENKEEVERQLLELNLTLQHLQGGHADLIKYVKDCNCQKLYLDLDVIREGQRDATRALEETQVSLDERRQLDGSSLQALQNAVDAVSLAVDAHKAEGERARAATSRLRSQVQALDDEVGALKAAAAEARHEVRQLHSAFAALLEDALRHEAVLAALFGEEVLEEMSEQTPGPLPLSYEQIRVALQDAASGLQEQALGWDELAARVTALEQASEPPRPAEHLEPSHDAGREEAATTALAGLARELQSLSNDVKNVGRCCEAEAGAGAASLNASLDGLHNALFATQRSLEQHQRLFHSLFGNFQGLMEANVSLDLGKLQTMLSRKGKKQQKDLEAPRKRDKKEAEPLVDIRVTGPVPGALGAALWEAGSPVAFYASFSEGTAALQTVKFNTTYINIGSSYFPEHGYFRAPERGVYLFAVSVEFGPGPGTGQLVFGGHHRTPVCTTGQGSGSTATVFAMAELQKGERVWFELTQGSITKRSLSGTAFGGFLMFKT
Specifications
Specifications
AAH94744.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
130.8kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MILSLLFSLGGPLGWGLLGAWAQASSTSLSDLQSSRTPGVWKAEAEDTGKDPVGRNWCPYPMSKLVTLLALCKTEKFLIHSQQPCPQGAPDCQKVKVMYRMAHKPVYQVKQKVLTSLAWRCCPGYTGPNCEHHDSMAIPEPADPGDSHQEPQDGPVSFKPGHLAAVINEVEVQQEQQEHLLGDLQNDVHRVADSLPGLWKALPGNLTAAVMEANQTGHEFPDRSLEQVLLPHVDTFLQVHFSPIWRSFNQSLHSLTQAIRNLSLDVEANRQAISRVQDSAVARADFQELGAKFEAKVQENTQRVGQLRQDVEDRLHAQHFTLHRSISELQADVDTKLKRLHKAQEAPGTNGSLVLATPGAGARPEPDSLQARLGQLQRNLSELHMTTARREEELQYTLEDMRATLTRHVDEIKELYSESDETFDQISKVERQVEELQVNHTALRELRVILMEKSLIMEENKEEVERQLLELNLTLQHLQGGHADLIKYVKDCNCQKLYLDLDVIREGQRDATRALEETQVSLDERRQLDGSSLQALQNAVDAVSLAVDAHKAEGERARAATSRLRSQVQALDDEVGALKAAAAEARHEVRQLHSAFAALLEDALRHEAVLAALFGEEVLEEMSEQTPGPLPLSYEQIRVALQDAASGLQEQALGWDELAARVTALEQASEPPRPAEHLEPSHDAGREEAATTALAGLARELQSLSNDVKNVGRCCEAEAGAGAASLNASLDGLHNALFATQRSLEQHQRLFHSLFGNFQGLMEANVSLDLGKLQTMLSRKGKKQQKDLEAPRKRDKKEAEPLVDIRVTGPVPGALGAALWEAGSPVAFYASFSEGTAALQTVKFNTTYINIGSSYFPEHGYFRAPERGVYLFAVSVEFGPGPGTGQLVFGGHHRTPVCTTGQGSGSTATVFAMAELQKGERVWFELTQGSITKRSLSGTAFGGFLMFKT
RUO
MMRN2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
79812
MMRN2 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
EMILIN3/ENDOGLYX1/EndoGlyx-1/FLJ13465
MMRN2
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications