missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human MIZF Partial ORF (NP_056332, 1 a.a. - 110 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00025988-Q01.25ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16107982

  • 518.16€ / 25 microgramos
Envío estimado: 24-01-2022

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

MIZF interacts with methyl-CpG-binding protein-2 (MBD2; MIM 603547), a component of the MeCP1 histone deacetylase (HDAC) complex, and plays a role in DNA methylation and transcription repression.[supplied by OMIM]

Sequence: MPPPGKVPRKENLWLQCEWGSCSFVCSTMEKFFEHVTQHLQQHLHGSGEEEEEEEEDDPLEEEFSCLWQECGFCSLDSSADLIRHVYFHCYHTKLKQWGLQALQSQADLG
Especificaciones

Especificaciones

NP_056332
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MPPPGKVPRKENLWLQCEWGSCSFVCSTMEKFFEHVTQHLQQHLHGSGEEEEEEEEDDPLEEEFSCLWQECGFCSLDSSADLIRHVYFHCYHTKLKQWGLQALQSQADLG
RUO
MIZF
Wheat Germ (in vitro)
GST
wheat germ expression system
Liquid
25988
MIZF (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp434F162/HiNF-P/ZNF743
MIZF
Yes
Videos
SDS
Documentos
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales