missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Microsomas humanos, 50 donantes

Microsomas humanos, 50 donantes

Marca:  Gibco™ HMMCPL

Detalles adicionales : Peso : 0.00230kg

Código de producto. 17114529

  • 156.00€ / 0.50 ml
Fecha estimada de envío: 10-10-2022
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Microsomas hepáticos humanos en grupos de 50 donantes individuales diferentes. Todos los donantes se representan de la misma forma para una muestra de población más real. Completamente caracterizado para las principales actividades del citocromo P450 y enzimas de fase II seleccionadas.

Concentración total de proteínas: 20 mg/ml

Suministramos fracciones subcelulares hepáticas de una variedad de especies de toxicología, incluyendo humanos, primates no humanos (mono cynomolgus y mono rhesus), perro (Beagle), rata (Sprague-Dawley), ratón (CD-1 y Balb-c) y trucha (Oncorhynchus mykiss). Las especies personalizadas están disponibles bajo petición.

Solo para uso en investigación. No diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.

Enlaces relacionados

Obtenga más información sobre microsomas y fracciones subcelulares
Especificaciones

Especificaciones

Hígado
Gibco™
Adulta
Congelado
0,5 ml
Humano
Almacenar en ultracongelador (de -60 a -85 °C) y proteger de la luz.
Microsomas
Microsoma humano
Congelado
Unisex
Agrupadas
Calidad para investigación
20 mg/ml
Tubo
Hielo seco
Videos
SDS
Documentos
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.