missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human MGC52282 Full-length ORF (Q8IVY7, 1 a.a. - 146 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | Q8IVY7 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 124221 |
Peso molecular | 41.9kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16107583
|
Abnova™
H00124221-P02.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16197573
|
Abnova™
H00124221-P02.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Sequence: MRPLQGGREDCGRPRHPGRTLAVAGWPVVDLSGACMWGLPHPPTLGAHSRPLLPEGDSGGPLVCPINDTWIQAGIVSWGFGCARPFRPGVYTQVLSYTDWIQRTLAESHSGMSGARPGAPGSHSGTSRSHPVLLLELLTVCLLGSLEspecificaciones
Q8IVY7 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
41.9kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MRPLQGGREDCGRPRHPGRTLAVAGWPVVDLSGACMWGLPHPPTLGAHSRPLLPEGDSGGPLVCPINDTWIQAGIVSWGFGCARPFRPGVYTQVLSYTDWIQRTLAESHSGMSGARPGAPGSHSGTSRSHPVLLLELLTVCLLGSL | |
RUO | |
MGC52282 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
124221 | |
MGC52282 (Human) Recombinant Protein (P02) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
MGC52282 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |