Learn More
Abnova™ Human MFAP1 Partial ORF (NP_005917.2, 341 a.a. - 438 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00004236-Q01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16101195
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: YYHRGAFFMDEDEEVYKRDFSAPTLEDHFNKTILPKVMQVKNFGRSGRTKYTHLVDQDTTSFDSAWGQESAQNTKFFKQKAAGVRDVFERPSAKKRKT
Especificaciones
Especificaciones
NP_005917.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.52kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
YYHRGAFFMDEDEEVYKRDFSAPTLEDHFNKTILPKVMQVKNFGRSGRTKYTHLVDQDTTSFDSAWGQESAQNTKFFKQKAAGVRDVFERPSAKKRKT
RUO
MFAP1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
4236
MFAP1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MFAP1