Learn More
Abnova™ Human MCSP Full-length ORF (AAH14593, 1 a.a. - 116 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
341.70€ - 518.16€
Especificaciones
Nombre Human MCSP Full-length ORF (AAH14593, 1 a.a. - 116 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Recombinante Yes
Método de purificación Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Para utilizar con (aplicación) AP, Array, ELISA, WB-Re
Peso molecular 38.50kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16197671
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00004184-P01.10UG
10 ug
341.70€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 15-03-2022
16107681
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00004184-P01.25UG
25μg
518.16€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 15-03-2022
Descripción
Descripción
Sperm mitochondria differ in morphology and subcellular localization from those of somatic cells. They are elongated, flattened, and arranged circumferentially to form a helical coiled sheath in the midpiece of the sperm flagellum. The protein encoded by this gene localizes to the capsule associated with the mitochondrial outer membranes and is thought to function in the organization and stabilization of the helical structure of the sperm's mitochondrial sheath. [provided by RefSeq]
Sequence: MCDQTKHSKCCPAKGNQCCPPQQNQCCQSKGNQCCPPKQNQCCQPKGSQCCPPKHNHCCQPKPPCCIQARCCGLETKPEVSPLNMESEPNSPQTQDKGCQTQQQPHSPQNESRPSK
Especificaciones
Especificaciones
Human MCSP Full-length ORF (AAH14593, 1 a.a. - 116 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
38.50kDa
Yes
AP, Array, ELISA, WB-Re
Store at −80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.