Learn More
Abnova™ Human MBTPS2 Partial ORF (NP_056968.1, 312 a.a. - 418 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_056968.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 51360
Peso molecular 37.51kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16126886
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00051360-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
16116886
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00051360-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This gene encodes a intramembrane zinc metalloprotease, which is essential in development. This protease functions in the signal protein activation involved in sterol control of transcription and the ER stress response. Mutations in this gene have been associated with ichthyosis follicularis with atrichia and photophobia (IFAP syndrome); IFAP syndrome has been quantitatively linked to a reduction in cholesterol homeostasis and ER stress response
Sequence: ASTLQQLSFPVRAYKRLDGSTECCNNHSLTDVCFSYRNNFNKRLHTCLPARKAVEATQVCRTNKDCKKSSSSSFCIIPSLETHTRLIKVKHPPQIDMLYVGHPLHLH
Especificaciones
Especificaciones
NP_056968.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.51kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ32174/S2P
MBTPS2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
51360
MBTPS2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
ASTLQQLSFPVRAYKRLDGSTECCNNHSLTDVCFSYRNNFNKRLHTCLPARKAVEATQVCRTNKDCKKSSSSSFCIIPSLETHTRLIKVKHPPQIDMLYVGHPLHLH
RUO
MBTPS2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications