Learn More
Abnova™ Human MAZ Full-length ORF (AAH41629, 1 a.a. - 264 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00004150-P01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16107631
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: MVPLSLLSVPQLSGAGGGGGEAGAGGGAAAVAAGGVVTTTASGKRIRKNHACEMCGKAFRDVYHLNRHKLSHSDEKPYQCPVCQQRFKRKDRMSYHVRSHDGAVHKPYNCSHCGKSFSRPDHLNSHVRQVHSTERPFKCEKCEAAFATKDRLRAHTVRHEEKVPCHVCGKMLSSAYISDHMKVHSQGPHHVCELCNKGFTTAAYLRIHAVKDHGLQAPRADRILCKLCSVHCKTPAQLAGHMQTHLGGAAPPVPGDAPQPQPTC
Especificaciones
Especificaciones
AAH41629
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
54.78kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
PUR1/Pur-1/SAF-1/SAF-2/ZF87/ZNF801/Zif87
MAZ
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
4150
MAZ (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MVPLSLLSVPQLSGAGGGGGEAGAGGGAAAVAAGGVVTTTASGKRIRKNHACEMCGKAFRDVYHLNRHKLSHSDEKPYQCPVCQQRFKRKDRMSYHVRSHDGAVHKPYNCSHCGKSFSRPDHLNSHVRQVHSTERPFKCEKCEAAFATKDRLRAHTVRHEEKVPCHVCGKMLSSAYISDHMKVHSQGPHHVCELCNKGFTTAAYLRIHAVKDHGLQAPRADRILCKLCSVHCKTPAQLAGHMQTHLGGAAPPVPGDAPQPQPTC
RUO
MAZ