Learn More
Abnova™ Human MAS1L Partial ORF (NP_443199.1, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00116511-Q01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16171537
  • 349.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 03-11-2023
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: MVWGKICWFSQRAGWTVFAESQISLSCSLCLHSGDQEAQNPNLVSQLCGVFLQNETNETIHMQMSMAVGQQALPLNIIAPKAVLVSLCGVLLNGTVFWLL
Especificaciones
Especificaciones
NP_443199.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
MVWGKICWFSQRAGWTVFAESQISLSCSLCLHSGDQEAQNPNLVSQLCGVFLQNETNETIHMQMSMAVGQQALPLNIIAPKAVLVSLCGVLLNGTVFWLL
RUO
MAS1L
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
116511
MAS1L (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MAS-L/MGC119987/MRG/dJ994E9.2
MAS1L
Recombinant
wheat germ expression system