Learn More
Abnova™ Human MAPRE3 Full-length ORF (NP_036458.2, 1 a.a. - 281 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_036458.2
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 22924
Peso molecular 58.4kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16106752
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00022924-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16196742
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00022924-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
The protein encoded by this gene is a member of the RP/EB family of genes. The protein localizes to the cytoplasmic microtubule network and binds APCL, a homolog of the adenomatous polyposis coli tumor suppressor gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MAVNVYSTSVTSENLSRHDMLAWVNDSLHLNYTKIEQLCSGAAYCQFMDMLFPGCVHLRKVKFQAKLEHEYIHNFKVLQAAFKKMGVDKIIPVEKLVKGKFQDNFEFIQWFKKFFDANYDGKDYNPLLARQGQDVAPPPNPGDQIFNKSKKLIGTAVPQRTSPTGPKNMQTSGRLSNVAPPCILRKNPPSARNGGHETDAQILELNQQLVDLKLTVDGLEKERDFYFSKLRDIELICQEHESENSPVISGIIGILYATEEGFAPPEDDEIEEHQQEDQDEY
Especificaciones
Especificaciones
NP_036458.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
58.4kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MAVNVYSTSVTSENLSRHDMLAWVNDSLHLNYTKIEQLCSGAAYCQFMDMLFPGCVHLRKVKFQAKLEHEYIHNFKVLQAAFKKMGVDKIIPVEKLVKGKFQDNFEFIQWFKKFFDANYDGKDYNPLLARQGQDVAPPPNPGDQIFNKSKKLIGTAVPQRTSPTGPKNMQTSGRLSNVAPPCILRKNPPSARNGGHETDAQILELNQQLVDLKLTVDGLEKERDFYFSKLRDIELICQEHESENSPVISGIIGILYATEEGFAPPEDDEIEEHQQEDQDEY
RUO
MAPRE3
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
22924
MAPRE3 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
EB3/EBF3/EBF3-S/RP3
MAPRE3
Recombinant
wheat germ expression system