Learn More
Abnova™ Human MAPKAPK2 Partial ORF (NP_116584, 302 a.a. - 400 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_116584
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 9261
Peso molecular 36.63kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16035155
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00009261-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
16045155
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00009261-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This gene encodes a member of the Ser/Thr protein kinase family. This kinase is regulated through direct phosphorylation by p38 MAP kinase. In conjunction with p38 MAP kinase, this kinase is known to be involved in many cellular processes including stress and inflammatory responses, nuclear export, gene expression regulation and cell proliferation. Heat shock protein HSP27 was shown to be one of the substrates of this kinase in vivo. Two transcript variants encoding two different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: IRNLLKTEPTQRMTITEFMNHPWIMQSTKVPQTPLHTSRVLKEDKERWEDVKEEMTSALATMRVDYEQIKIKKIEDASNPLLLKRRKKARALEAAALAH
Especificaciones
Especificaciones
NP_116584
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MK2
MAPKAPK2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
9261
MAPKAPK2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
IRNLLKTEPTQRMTITEFMNHPWIMQSTKVPQTPLHTSRVLKEDKERWEDVKEEMTSALATMRVDYEQIKIKKIEDASNPLLLKRRKKARALEAAALAH
RUO
MAPKAPK2