Learn More
Abnova™ Human MAPK8IP2 Full-length ORF (AAH09940.2, 1 a.a. - 443 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH09940.2 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 23542 |
Peso molecular | 75.5kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16117432
|
Abnova™
H00023542-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16107432
|
Abnova™
H00023542-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene is closely related to MAPK8IP1/IB1/JIP-1, a scaffold protein that is involved in the c-Jun amino-terminal kinase signaling pathway. This protein is expressed in brain and pancreatic cells. It has been shown to interact with, and regulate the activity of MAPK8/JNK1, and MAP2K7/MKK7 kinases. This protein thus is thought to function as a regulator of signal transduction by protein kinase cascade in brain and pancreatic beta-cells. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been reported for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MADRAEMFSLSTFHSLSPPGCRPPQDISLEEFDDEDLSEITDDCGLGLSYDSDHCEKDSLSLGRSEQPHPICSFQDDFQEFEMIDDNEEEDEEDDEEEEDAEDSAGSPGGRGTGPSAPRDASLVYDAVKYTLVVDEHTQLELVSLRRCAGLGHDSEEDSGGEASEEEAGAALLGGGQVSGDTSPDSPDLTFSKKFLNVFVNSTSRSSSTESFGLFSCLVNGEEREQTHRAVFRFIPRHPDELELDVDDPVLVEAEEDDFWFRGFNMRTGERGVFPAFYAHAVPGPAKDLLGSKRSPCWVERFDVQFLGSVEVPCHQGNGILCAAMQKIATARKLTVHLRPPASCDLEISLRGVKLSLSGGGPEFQRCSHFFQMKNISFCGCHPRNSCYFGFITKHPLLSRFACHVFVSQESMRPVAQSVGRAFLEYYQEHLAYACPTEDIYLEEspecificaciones
AAH09940.2 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
75.5kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MADRAEMFSLSTFHSLSPPGCRPPQDISLEEFDDEDLSEITDDCGLGLSYDSDHCEKDSLSLGRSEQPHPICSFQDDFQEFEMIDDNEEEDEEDDEEEEDAEDSAGSPGGRGTGPSAPRDASLVYDAVKYTLVVDEHTQLELVSLRRCAGLGHDSEEDSGGEASEEEAGAALLGGGQVSGDTSPDSPDLTFSKKFLNVFVNSTSRSSSTESFGLFSCLVNGEEREQTHRAVFRFIPRHPDELELDVDDPVLVEAEEDDFWFRGFNMRTGERGVFPAFYAHAVPGPAKDLLGSKRSPCWVERFDVQFLGSVEVPCHQGNGILCAAMQKIATARKLTVHLRPPASCDLEISLRGVKLSLSGGGPEFQRCSHFFQMKNISFCGCHPRNSCYFGFITKHPLLSRFACHVFVSQESMRPVAQSVGRAFLEYYQEHLAYACPTEDIYLE | |
RUO | |
MAPK8IP2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
23542 | |
MAPK8IP2 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
IB2/JIP2/PRKM8IPL | |
MAPK8IP2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |