missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human MAP3K11 Partial ORF (NP_002410, 741 a.a. - 847 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_002410
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 4296
Peso molecular 37.51kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16064405
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00004296-Q02.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16074405
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00004296-Q02.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

The protein encoded by this gene is a member of the serine/threonine kinase family. This kinase contains a SH3 domain and a leucine zipper-basic motif. This kinase preferentially activates MAPK8/JNK kinase, and functions as a positive regulator of JNK signaling pathway. This kinase can directly phosphorylate, and activates IkappaB kinase alpha and beta, and is found to be involved in the transcription activity of NF-kappaB mediated by Rho family GTPases and CDC42. [provided by RefSeq]

Sequence: PPPGTSRSAPGTPGTPRSPPLGLISRPRPSPLRSRIDPWSFVSAGPRPSPLPSPQPAPRRAPWTLFPDSDPFWDSPPANPFQGGPQDCRAQTKDMGAQAPWVPEAGP
Especificaciones

Especificaciones

NP_002410
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.51kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC17114/MLK-3/MLK3/PTK1/SPRK
MAP3K11
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
4296
MAP3K11 (Human) Recombinant Protein (Q02)
PPPGTSRSAPGTPGTPRSPPLGLISRPRPSPLRSRIDPWSFVSAGPRPSPLPSPQPAPRRAPWTLFPDSDPFWDSPPANPFQGGPQDCRAQTKDMGAQAPWVPEAGP
RUO
MAP3K11
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications