Learn More
Abnova™ Human MAP3K11 Partial ORF (AAH64543, 499 a.a. - 599 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH64543 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 4296 |
Peso molecular | 36.74kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16107851
|
Abnova™
H00004296-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16197841
|
Abnova™
H00004296-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene is a member of the serine/threonine kinase family. This kinase contains a SH3 domain and a leucine zipper-basic motif. This kinase preferentially activates MAPK8/JNK kinase, and functions as a positive regulator of JNK signaling pathway. This kinase can directly phosphorylate, and activates IkappaB kinase alpha and beta, and is found to be involved in the transcription activity of NF-kappaB mediated by Rho family GTPases and CDC42. [provided by RefSeq]
Sequence: KHRITVQASPGLDRRRNVFEVGPGDSPTFPRFRAIQLEPAEPGQAWGRQSPRRLEDSSNGERRACWAWGPSSPKPGEAQNGRRRSRMDEATWYLDSDDSSPEspecificaciones
AAH64543 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
MGC17114/MLK-3/MLK3/PTK1/SPRK | |
MAP3K11 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
4296 | |
MAP3K11 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
KHRITVQASPGLDRRRNVFEVGPGDSPTFPRFRAIQLEPAEPGQAWGRQSPRRLEDSSNGERRACWAWGPSSPKPGEAQNGRRRSRMDEATWYLDSDDSSP | |
RUO | |
MAP3K11 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |