missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human MAP1D Full-length ORF (NP_954697.1, 1 a.a. - 335 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_954697.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 254042 |
Peso molecular | 63.5kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16109633
|
Abnova™
H00254042-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16199623
|
Abnova™
H00254042-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The N-terminal methionine excision pathway is an essential process in which the N-terminal methionine is removed from many proteins, thus facilitating subsequent protein modification. In mitochondria, enzymes that catalyze this reaction are celled methionine aminopeptidases (MetAps, or MAPs; EC 3.4.11.18) (Serero et al., 2003 [PubMed 14532271]).[supplied by OMIM]
Sequence: MAAPSGVHLLVRRGSHRIFSSPLNHIYLHKQSSSQQRRNFFFRRQRDISHSIVLPAAVSSAHPVPKHIKKPDYVTTGIVPDWGDSIEVKNEDQIQGLHQACQLARHVLLLAGKSLKVDMTTEEIDALVHREIISHNAYPSPLGYGGFPKSVCTSVNNVLCHGIPDSRPLQDGDIINIDVTVYYNGYHGDTSETFLVGNVDECGKKLVEVARRCRDEAIAACRAGAPFSVIGNTISHITHQNGFQVCPHFVGHGIGSYFHGHPEIWHHANDSDLPMEEGMAFTIEPIITEGSPEFKVLEDAWTVVSLDNQRSAQFEHTVLITSRGAQILTKLPHEAEspecificaciones
NP_954697.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
63.5kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MAAPSGVHLLVRRGSHRIFSSPLNHIYLHKQSSSQQRRNFFFRRQRDISHSIVLPAAVSSAHPVPKHIKKPDYVTTGIVPDWGDSIEVKNEDQIQGLHQACQLARHVLLLAGKSLKVDMTTEEIDALVHREIISHNAYPSPLGYGGFPKSVCTSVNNVLCHGIPDSRPLQDGDIINIDVTVYYNGYHGDTSETFLVGNVDECGKKLVEVARRCRDEAIAACRAGAPFSVIGNTISHITHQNGFQVCPHFVGHGIGSYFHGHPEIWHHANDSDLPMEEGMAFTIEPIITEGSPEFKVLEDAWTVVSLDNQRSAQFEHTVLITSRGAQILTKLPHEA | |
RUO | |
MAP1D | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
254042 | |
MAP1D (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
MAP1D | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |