Learn More
Abnova™ Human MAGOH Partial ORF (NP_002361, 1 a.a. - 110 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_002361
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 4116
Peso molecular 37.84kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16190965
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00004116-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16180965
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00004116-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Drosophila that have mutations in their mago nashi (grandchildless) gene produce progeny with defects in germplasm assembly and germline development. This gene encodes the mammalian mago nashi homolog. In mammals, mRNA expression is not limited to the germ plasm, but is expressed ubiquitously in adult tissues and can be induced by serum stimulation of quiescent fibroblasts. [provided by RefSeq]
Sequence: MESDFYLRYYVGHKGKFGHEFLEFEFRPDGKLRYANNSNYKNDVMIRKEAYVHKSVMEELKRIIDDSEITKEDDALWPPPDRVGRQELEIVIGDEHISFTTSKIGSLIDV
Especificaciones
Especificaciones
NP_002361
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MAGOHA
MAGOH
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
4116
MAGOH (Human) Recombinant Protein (Q01)
MESDFYLRYYVGHKGKFGHEFLEFEFRPDGKLRYANNSNYKNDVMIRKEAYVHKSVMEELKRIIDDSEITKEDDALWPPPDRVGRQELEIVIGDEHISFTTSKIGSLIDV
RUO
MAGOH