missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human MAGED4B Full-length ORF (AAH01207.1, 1 a.a. - 333 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso AAH01207.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 81557
Peso molecular 65.1kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16115133
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00081557-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16125133
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00081557-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This gene is a member of the MAGED gene family. It is expressed only in brain and ovary among normal tissues, and two transcript variants of this gene are specifically expressed in glioma cells among cancer cells. This gene and the other MAGED genes are clustered on chromosome Xp11. Multiple alternatively spliced transcript variants have been found for this gene, however, the full-length nature of some variants has not been defined. [provided by RefSeq]

Sequence: MIKDYKKIPIKRADMLKDVIREYDEHFPEIIERATYTLEKKFGIHLKEIDKEEHLYILVCTRDSSARLLGKTKDTPRLSLLLVILGVIFMNGNRASEAVLWEALRKMGLRPGVRHPFLGDLRKLITDDFVKQKNPELREETPLSMAPSWYLEYKKIPNSNPPEYEFLWGLRARHETSKMRVLRFIAQNQNRDPREWKAHFLEAVDDAFKTMDVDMAEEHARAQMRAQMNIGDEALIGRWSWDDIQVELLTWDEDGDFGDAWARIPFAFWARYHQYILNSNRANRRATWRAGVSSGTNGGASTSVLDGPSTSSTIRTRNAARAGASFFSWIQHR
Especificaciones

Especificaciones

AAH01207.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
65.1kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MIKDYKKIPIKRADMLKDVIREYDEHFPEIIERATYTLEKKFGIHLKEIDKEEHLYILVCTRDSSARLLGKTKDTPRLSLLLVILGVIFMNGNRASEAVLWEALRKMGLRPGVRHPFLGDLRKLITDDFVKQKNPELREETPLSMAPSWYLEYKKIPNSNPPEYEFLWGLRARHETSKMRVLRFIAQNQNRDPREWKAHFLEAVDDAFKTMDVDMAEEHARAQMRAQMNIGDEALIGRWSWDDIQVELLTWDEDGDFGDAWARIPFAFWARYHQYILNSNRANRRATWRAGVSSGTNGGASTSVLDGPSTSSTIRTRNAARAGASFFSWIQHR
RUO
MAGED4B
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
81557
MAGED4B (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC3210/MGC88639
MAGED4B
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications