Learn More
Abnova™ Human MAB21L1 Partial ORF (NP_005575, 250 a.a. - 358 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_005575
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 4081
Peso molecular 37.73kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16100855
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00004081-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16190845
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00004081-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This gene is similar to the MAB-21 cell fate-determining gene found in C. elegans. It may be involved in eye and cerebellum development, and it has been proposed that expansion of a trinucleotide repeat region in the 5' UTR may play a role in a variety of psychiatric disorders. [provided by RefSeq]
Sequence: CLSILKTLRDRHLELPGQPLNNYHMKTLVSYECEKHPRESDWDESCLGDRLNGILLQLISCLQCRRCPHYFLPNLDLFQGKPHSALENAAKQTWRLAREILTNPKSLEK
Especificaciones
Especificaciones
NP_005575
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.73kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CAGR1/FLJ10197/Nbla00126
MAB21L1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
4081
MAB21L1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
CLSILKTLRDRHLELPGQPLNNYHMKTLVSYECEKHPRESDWDESCLGDRLNGILLQLISCLQCRRCPHYFLPNLDLFQGKPHSALENAAKQTWRLAREILTNPKSLEK
RUO
MAB21L1