Learn More
Abnova™ Human LYPLA1 Full-length ORF (AAH08652, 1 a.a. - 230 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso AAH08652
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 10434
Peso molecular 51.04kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16115082
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00010434-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
16105082
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00010434-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Lysophospholipases are enzymes that act on biological membranes to regulate the multifunctional lysophospholipids. The protein encoded by this gene hydrolyzes lysophosphatidylcholine in both monomeric and micellar forms. The use of alternate polyadenylation sites has been found for this gene. There are alternatively spliced transcript variants described for this gene but the full length nature is not known yet. [provided by RefSeq]
Sequence: MCGNNMSTPLPAIVPAARKATAAVIFLHGLGDTGHGWAEAFAGIRSSHIKYICPHAPVRPVTLNMNVAMPSWFDIIGLSPDSQEDESGIKQAAENIKALIDQEVKNGIPSNRIILGGFSQGGALSLYTALTTQQKLAGVTALSCWLPLRASFPQGPIGGANRDISILQCHGDCDPLVPLMFGSLTVEKLKTLVNPANVTFKTYEGMMHSSCQQEMMDVKQFIDKLLPPID
Especificaciones
Especificaciones
AAH08652
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
51.04kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MCGNNMSTPLPAIVPAARKATAAVIFLHGLGDTGHGWAEAFAGIRSSHIKYICPHAPVRPVTLNMNVAMPSWFDIIGLSPDSQEDESGIKQAAENIKALIDQEVKNGIPSNRIILGGFSQGGALSLYTALTTQQKLAGVTALSCWLPLRASFPQGPIGGANRDISILQCHGDCDPLVPLMFGSLTVEKLKTLVNPANVTFKTYEGMMHSSCQQEMMDVKQFIDKLLPPID
RUO
LYPLA1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
10434
LYPLA1 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
APT-1/LPL1/LYSOPLA
LYPLA1
Recombinant
wheat germ expression system