missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human LY9 Full-length ORF (NP_001028839.1, 1 a.a. - 193 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_001028839.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 4063
Peso molecular 47.6kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16197481
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00004063-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16107491
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00004063-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

LY9 belongs to the SLAM family of immunomodulatory receptors (see SLAMF1; MIM 603492) and interacts with the adaptor molecule SAP (SH2D1A; MIM 300490) (Graham et al., 2006 [PubMed 16365421]).[supplied by OMIM]

Sequence: MVAPKSHTDDWAPGPFSSKPQRSQLQIFSSVLQTSLLFLLMGLRASGKDSAPTVVSGILGGSVTLPLNISVDTEIENVIWIGPKNALAFARPKENVTIMVKSYLGRLDITKWSYSLCISNLTLNDAGSYKAQINQRNFEVTTEEEFTLFVYAPFIEKLSVHVIEGDHRTLLEGSGLESIISTLAEPRVSVREG
Especificaciones

Especificaciones

NP_001028839.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
47.6kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MVAPKSHTDDWAPGPFSSKPQRSQLQIFSSVLQTSLLFLLMGLRASGKDSAPTVVSGILGGSVTLPLNISVDTEIENVIWIGPKNALAFARPKENVTIMVKSYLGRLDITKWSYSLCISNLTLNDAGSYKAQINQRNFEVTTEEEFTLFVYAPFIEKLSVHVIEGDHRTLLEGSGLESIISTLAEPRVSVREG
RUO
LY9
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
4063
LY9 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CD229/SLAMF3/hly9/mLY9
LY9
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications