Learn More
Abnova™ Human LMX1A Full-length ORF (NP_001028679.1, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001028679.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 4009
Peso molecular 37.4kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16117441
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00004009-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16107441
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00004009-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Insulin is produced exclusively by the beta cells in the islets of Langerhans in the pancreas. The level and beta-cell specificity of insulin gene expression are regulated by a set of nuclear genes that bind to specific sequences within the promoter of the insulin gene (INS; MIM 176730) and interact with RNA polymerase to activate or repress transcription. LMX1 is a homeodomain protein that binds an A/T-rich sequence in the insulin promoter and stimulates transcription of insulin (German et al., 1994 [PubMed 7698771]).[supplied by OMIM]
Sequence: MEGIMNPYTALPTPQQLLAIEQSVYSSDPFRQGLTPPQMPGDHMHPYGAEPLFHDLDSDDTSLSNLGDCFLATSEAGPLQSRVGNPIDHLYSMQNSYFTS
Especificaciones
Especificaciones
NP_001028679.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.4kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MEGIMNPYTALPTPQQLLAIEQSVYSSDPFRQGLTPPQMPGDHMHPYGAEPLFHDLDSDDTSLSNLGDCFLATSEAGPLQSRVGNPIDHLYSMQNSYFTS
RUO
LMX1A
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
4009
LMX1A (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
LMX-1/LMX1/LMX1.1/MGC87616
LMX1A
Recombinant
wheat germ expression system